1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
L19761.09 L19761.18
L19761.09EA 44.9 EUR
L19761.09 L19761.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 65039-08-9 Molecular Formula: C6H11BrN2 Formula Weight: 191.07 Melting Point: 70-73° MDL No.: MFCD03427610
Formel: C₆H₁₁BrN₂
Molecular Weight: 191,07 g/mol
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427610
CAS-Nummer: 65039-08-9