1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
L19762.04
L19762.09
L19762.18
L19762.04EA
50.6
EUR
L19762.04
L19762.09
L19762.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 98+%
CAS No.: 155371-19-0
Molecular Formula: C6H11F6N2P
Formula Weight: 256.13
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD00216703
Formel:
C₆H₁₁F₆N₂P Molecular Weight: 256,13 g/mol Schmelzpunkt: 58…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216703 CAS-Nummer: 155371-19-0 |