1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, (max. 3% H₂O) 98+% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
L19763.04 L19763.09 L19763.18
L19763.04EA 48.1 EUR
L19763.04 L19763.09 L19763.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, (max. 3% H₂O) 98+% (Trockengewicht)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 143314-16-3 Molecular Formula: C6H11BF4N2 Formula Weight: 197.98 Flash Point: None Refractive Index: 1.4100 Melting Point: 15° MDL No.: MFCD00216668
Formel: C₆H₁₁BF₄N₂
Molecular Weight: 197,97 g/mol
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,280
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216668
CAS-Nummer: 143314-16-3