4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfochlorid, 4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
L19879.03 L19879.06
L19879.03EA 30.4 EUR
L19879.03 L19879.06
4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonylchlorid 95%
4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 95% CAS No.: 351003-54-8 Molecular Formula: C6H2BrCl3O2S Formula Weight: 324.41 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094651
Formel: C₆H₂BrCl₃O₂S
Schmelzpunkt: 42…48 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094651
CAS-Nummer: 351003-54-8
UN: 3261
ADR: 8,II