2-(2-Fluorphenyl)ethanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluorophenethyl alcohol
L19998.06 L19998.14
L19998.06EA 44.7 EUR
L19998.06 L19998.14
2-(2-Fluorphenyl)ethanol ≥99%
2-(2-Fluorphenyl)ethanol
Purity: 99% CAS No.: 50919-06-7 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 72°/1mm MDL No.: MFCD00002887
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140.16 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.045
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002887
CAS-Nummer: 50919-06-7