Wasser
Lieferant: AMBION
Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
9922 9937 9910G 9914G 9915G 9920 AM9938 9939
AMBI9922EA 0 EUR
AMBI9922 AMBI9937 AMBI9910G AMBI9914G AMBI9915G AMBI9920 AMBIAM9938 AMBI9939
Wasser
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098