Safranin O, zertifizierbare Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Basisrot 23,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenaziniumchlorid
0574-25GEA 167 EUR
0574-25G 0574-100G
Safranin O, zertifizierbare Qualität
Safranin O
Part Fleming Triple stain, a chromosome stain prepared with light green SF and in Gram stain.
Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Molecular Weight: 350,85 g/mol
Dichte: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Absorbance maximum 527 - 533 nm
Dye Content (Anhydrous) ≥80%
Loss on Drying ≤ 4%
P-15/P+15 1,1 - 1,32