Natriumdesoxycholat ≥99,0%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Natrium-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoat, Desoxycholsäure Natriumsalz, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz
0613-100GEA 220 EUR
0613-100G 0613-50G 0613-500G
Natriumdesoxycholat ≥99,0%, hochrein
Natriumdesoxycholat
Anionic - negatively-charged (carboxylates, sulphates or sulphonates in alkali metal form). Utilised for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis. Used for complete disruption of membranes.
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Molecular Weight: 414.56 g/mol
Schmelzpunkt: 357…365 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064139
CAS-Nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic ≤ 0,001 %
Schwermetalle ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust ≤ 5,0 %
Reinheit (trockene Basis) ≥ 99,0 %
Natriumcholat ≤ 2,0 %
Solubility (10%, water) Pass