EDTA Dinatriumsalz, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
7124.1000EA 57.65 EUR
7124.1000 7124.9020
EDTA Dinatriumsalz, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003