Ethanol absolut, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, analytisches Reagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
8462.1000EA 43.66 EUR
8462.2500_T 8462.1000 BAKR8462.1000DP 8462.1000_T 8462.2500DP 8462.2500
Ethanol absolut, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, analytisches Reagens, J.T.Baker®
Ethanol
Formel: H₃CCH₂OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.5 %
Density (g/ml) at 20°C 0.789 - 0.790
Free Acid (as CH3COOH) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 0.7
at 240 nm max. 0.1
at 260 nm max. 0.01