3-Amino-1H-indazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
3-Amino-1H-indazol, Indazol-3-ylamin, 1H-Indazol-3-ylamin, 1H-Indazol-3-amin, Indazol-3-amin
10P-212.500
10P-212.1
10P-212.5
10P-212.10
BIOT10P-212.500EA
0
EUR
BIOT10P-212.500
BIOT10P-212.1
BIOT10P-212.5
BIOT10P-212.10
3-Amino-1H-indazol
3-Amino-1H-indazole
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol |
MDL:
MFCD00182045 CAS-Nummer: 874-05-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |