2-Acetyl-4-bromthiophen
Lieferant: BIONET RESEARCH
10X-0139.1 10X-0139.10 10X-0139.5 10X-0139.500
BIOT10X-0139.1EA 0 EUR
BIOT10X-0139.1 BIOT10X-0139.10 BIOT10X-0139.5 BIOT10X-0139.500
2-Acetyl-4-bromthiophen
2-Acetyl-4-bromthiophen
Formel: C₆H₅BrOS
Molecular Weight: 205.08 g/mol
MDL: MFCD01566552
CAS-Nummer: 7209-11-2