6-Chlornicotinonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-Chlor-5-pyridincarbonitril, 6-Chlornicotinsäurenitril, 2-Chlor-5-cyanpyridin, 2-Chlor-5-pyridincarbonsäurenitril
11X-0845.500
11X-0845.1
11X-0845.5
11X-0845.10
BIOT11X-0845.500EA
0
EUR
BIOT11X-0845.500
BIOT11X-0845.1
BIOT11X-0845.5
BIOT11X-0845.10
6-Chlornicotinonitril
6-Chlornicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Molecular Weight: 138,56 g/mol |
MDL:
MFCD00084941 CAS-Nummer: 33252-28-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |