2-Methyl-6-nitrobenzoxazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
12T-0885.500 12T-0885.1 12T-0885.5 12T-0885.10
BIOT12T-0885.500EA 0 EUR
BIOT12T-0885.500 BIOT12T-0885.1 BIOT12T-0885.5 BIOT12T-0885.10
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Formel: C₈H₆N₂O₃
MDL: MFCD00022848
CAS-Nummer: 5683-43-2
EINECS: 227-149-6