2-Acetyl-3-chlorthiophen
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
1-(3-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
1J-931.1
1J-931.10
1J-931.5
1J-931.500
BIOT1J-931.1EA
0
EUR
BIOT1J-931.1
BIOT1J-931.10
BIOT1J-931.5
BIOT1J-931.500
2-Acetyl-3-chlorthiophen
2-Acetyl-3-chlorthiophen
Formel:
C₆H₅ClOS Molecular Weight: 160.62 g/mol |
MDL:
MFCD00794248 CAS-Nummer: 89581-82-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |