2-Methyl-5-nitrobenzoxazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
1W-0929.500
1W-0929.1
1W-0929.5
1W-0929.10
BIOT1W-0929.500EA
0
EUR
BIOT1W-0929.500
BIOT1W-0929.1
BIOT1W-0929.5
BIOT1W-0929.10
2-Methyl-5-nitrobenzoxazol
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Formel:
C₈H₆N₂O₃ |
MDL:
MFCD00466748 CAS-Nummer: 32046-51-8 EINECS: 250-904-6 |