3-Brom-7-nitro-1H-indazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme: 3-Brom-7-nitro-1H-indazol
1W-0945.500 1W-0945.1 1W-0945.5 1W-0945.10
BIOT1W-0945.500EA 0 EUR
BIOT1W-0945.500 BIOT1W-0945.1 BIOT1W-0945.5 BIOT1W-0945.10
3-Brom-7-nitro-1H-indazol
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Molecular Weight: 242.03 g/mol
Schmelzpunkt: 176
MDL: MFCD00159910
CAS-Nummer: 74209-34-0