2-Chlorisonicotinonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-Chlor-4-cyanpyridin, 2-Chlor-4-pyridincarbonitril, 2-Chlor-4-pyridincarbonsäurenitril
1Y-0715.1
1Y-0715.10
1Y-0715.5
1Y-0715.500
BIOT1Y-0715.1EA
0
EUR
BIOT1Y-0715.1
BIOT1Y-0715.10
BIOT1Y-0715.5
BIOT1Y-0715.500
2-Chlorisonicotinonitril
2-Chlorisonicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Molecular Weight: 138.56 g/mol |
MDL:
MFCD00174318 CAS-Nummer: 33252-30-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |