7-Amino-1H-indazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
3P-091.500
3P-091.1
3P-091.5
3P-091.10
BIOT3P-091.500EA
0
EUR
BIOT3P-091.500
BIOT3P-091.1
BIOT3P-091.5
BIOT3P-091.10
7-Amino-1H-indazol
7-Amino-1H-indazole
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol |
MDL:
MFCD00022790 CAS-Nummer: 21443-96-9 EINECS: 244-391-8 |