2-Amino-6-brombenzothiazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
4X-0349.5
4X-0349.500
4X-0349.10
4X-0349.1
BIOT4X-0349.5EA
0
EUR
BIOT4X-0349.5
BIOT4X-0349.500
BIOT4X-0349.10
BIOT4X-0349.1
2-Amino-6-brombenzothiazol
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formel:
C₇H₅BrN₂S Molecular Weight: 229.1 g/mol |
MDL:
MFCD00152229 CAS-Nummer: 15864-32-1 |