2-Amino-5-chlorpyrimidin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
5-Chlorpyrimidin-2-ylamin
8P-009.500
8P-009.1
8P-009.5
8P-009.10
BIOT8P-009.500EA
0
EUR
BIOT8P-009.500
BIOT8P-009.1
BIOT8P-009.5
BIOT8P-009.10
2-Amino-5-chlorpyrimidin
2-Amino-5-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129.55 g/mol |
MDL:
MFCD00014604 CAS-Nummer: 5428-89-7 EINECS: 226-581-2 |