2-Acetyl-3-bromthiophen
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme: 1-(3-Brom-2-thienyl)-1-ethanon
9J-900.500 9J-900.1 9J-900.5 9J-900.10
BIOT9J-900.500EA 0 EUR
BIOT9J-900.500 BIOT9J-900.1 BIOT9J-900.5 BIOT9J-900.10
2-Acetyl-3-bromthiophen
2-Acetyl-3-bromthiophen
Formel: C₆H₅BrOS
Molecular Weight: 205,08 g/mol
MDL: MFCD00794287
CAS-Nummer: 42877-08-7