5-Methylphenaziniummethylsulfat
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
|
Gefahr
|
06873-1
06873-2
BMOL06873-1EA
0
EUR
BMOL06873-1
BMOL06873-2
5-Methylphenaziniummethylsulfat
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Formel:
C₁₄H₁₄N₂O₄S Schmelzpunkt: 198 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00011923 CAS-Nummer: 299-11-6 EINECS: 206-072-1 Merck Index: 12,06185 |