Natriumbutyrat
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Buttersäure Natriumsalz
13121-50 13121-100 13121-250
CAYM13121-50EA 43 EUR
CAYM13121-50 CAYM13121-100 CAYM13121-250
Natriumbutyrat
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molecular Weight: 110.09 g/mol
Schmelzpunkt: 244
Dichte: 1.324 g/cm³ (30 °C)
MDL: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6