7-Nitro-1H-indazol
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazol
81340-100 81340-50 81340-250 81340-500
CAYM81340-100EA 81 EUR
CAYM81340-100 CAYM81340-50 CAYM81340-250 CAYM81340-500
7-Nitro-1H-indazol
7-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163,14 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (293 °C)
MDL: MFCD00022789
CAS-Nummer: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4