2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
CHMP10-0063.5EA 0 EUR
CHMP10-0063.5 CHMP10-0063.1
2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MDL: MFCD00672923
CAS-Nummer: 59142-68-6