1-(2-Pyridyl)piperazin

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 2-(1-Piperazinyl)pyridin

65-0016.1 65-0016.5
CHMP65-0016.1EA 0 EUR
CHMP65-0016.1 CHMP65-0016.5
1-(2-Pyridyl)piperazin
1-(2-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163.22 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006216
CAS-Nummer: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR