1-Cyclohexylpiperazin
Lieferant: CHEMPUR
65-0022.1
65-0022.5
CHMP65-0022.1EA
0
EUR
CHMP65-0022.1
CHMP65-0022.5
1-Cyclohexylpiperazin
1-Cyclohexylpiperazin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂ Molecular Weight: 168.28 g/mol Siedepunkt: 256 Schmelzpunkt: 28…32 °C |
MDL:
MFCD00044809 CAS-Nummer: 17766-28-8 EINECS: 241-750-0 |