1-(3-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(3-Methoxyphenyl)thioharnstoff, 3-Methoxyphenylthioharnstoff
AW01294.250 AW01294.1
MAYBAW01294.250EA 0 EUR
MAYBAW01294.250 MAYBAW01294.1
1-(3-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 182.25 g/mol
MDL: MFCD00060446
CAS-Nummer: 37014-08-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III