(2-Bromethyl)ammoniumbromid
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromethylamin Hydrobromid, 1-Amino-2-bromethan Hydrobromid
BTB01590.250
BTB01590.1
CHMPBTB01590.250EA
0
EUR
CHMPBTB01590.250
MAYBBTB01590.1
(2-Bromethyl)ammoniumbromid
2-Bromethylamine hydrobromide
Formel:
BrCH₂CH₂NH₃Br Molecular Weight: 204.89 g/mol Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012886 CAS-Nummer: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |