5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Amino-4-methoxybenzotrifluorid, 5-(Trifluormethyl)-2-methoxyanilin, 2-Methoxy-5-(trifluormethyl)anilin, 2-Amino-4-(trifluormethyl)anisol, 5-(Trifluormethyl)-2-anisidin
BTB03143.1
BTB03143.10
BTB03143.50
MAYBBTB03143.1EA
0
EUR
MAYBBTB03143.1
MAYBBTB03143.10
MAYBBTB03143.50
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Formel:
C₈H₈F₃NO Molecular Weight: 191.15 g/mol Siedepunkt: 230 Schmelzpunkt: 59 |
MDL:
MFCD00042486 CAS-Nummer: 349-65-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |