1-(4-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxyphenylthioharnstoff, N-(4-Methoxyphenyl)thioharnstoff
BTB06797.1 BTB06797.10
MAYBBTB06797.1EA 0 EUR
MAYBBTB06797.1 MAYBBTB06797.10
1-(4-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 182,25 g/mol
MDL: MFCD00004936
CAS-Nummer: 2293-07-4
EINECS: 218-931-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III