2,3-Diaminotoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Toluylen-2,3-diamin, Toluol-2,3-diamin, 3-Methyl-o-phenylendiamin, 3-Methylbenzol-1,2-diamin, 1,2-Diamino-3-methylbenzol
BTB07447DA BTB07447EA BTB07447.50
MAYBBTB07447DAEA 0 EUR
MAYBBTB07447DA MAYBBTB07447EA MAYBBTB07447.50
2,3-Diaminotoluol
2,3-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 113
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011589
CAS-Nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5