4'-Brom-2'-fluoracetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N-(4-Brom-2-fluorphenyl)acetamid
BTB07539.1 BTB07539.10
MAYBBTB07539.1EA 0 EUR
MAYBBTB07539.1 MAYBBTB07539.10
4'-Brom-2'-fluoracetanilid
4'-Brom-2'-fluoracetanilid
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Molecular Weight: 232,05 g/mol
Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 158…160 °C
MDL: MFCD00042588
CAS-Nummer: 326-66-9
EINECS: 206-314-6