2-Chlor-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB09171.250
BTB09171.1
MAYBBTB09171.250EA
0
EUR
MAYBBTB09171.250
MAYBBTB09171.1
2-Chlor-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃ClF₃N |
MDL:
MFCD00042226 CAS-Nummer: 39890-95-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |