2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-amine, 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylamine
BTB09643.1 BTB09643.10 BTB09643.50
MAYBBTB09643.1EA 0 EUR
MAYBBTB09643.1 MAYBBTB09643.10 MAYBBTB09643.50
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidin
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molecular Weight: 155.16 g/mol
Siedepunkt: 276
Schmelzpunkt: 97
Dichte: 1.429 g/cm³ (–153 °C)
MDL: MFCD00038832
CAS-Nummer: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6