2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
BTB09987.1 BTB09987.10 BTB09987.50
MAYBBTB09987.1EA 0 EUR
MAYBBTB09987.1 MAYBBTB09987.10 MAYBBTB09987.50
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 51
Dichte: 1.1604 g/cm³ (40 °C)
MDL: MFCD00008730
CAS-Nummer: 552-41-0
EINECS: 209-012-2