Ethylbromdifluoracetat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Bromdifluoressigsäureethylester
BTB12440.1 BTB12440.10 BTB12440.50
MAYBBTB12440.1EA 0 EUR
MAYBBTB12440.1 MAYBBTB12440.10 MAYBBTB12440.50
Ethylbromdifluoracetat
Ethylbromdifluoracetat
Formel: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Molecular Weight: 202,98 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5926 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042069
CAS-Nummer: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3,II