5-Brom-2-thenoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Bromthiophen-2-carbonsäure, 5-Brom-2-thiophencarbonsäure
BTB12643.1 BTB12643.10
MAYBBTB12643.1EA 0 EUR
MAYBBTB12643.1 MAYBBTB12643.10
5-Brom-2-thenoesäure
5-Brom-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃BrO₂S
Molecular Weight: 207,05 g/mol
MDL: MFCD00079725
CAS-Nummer: 7311-63-9