5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin
Lieferant: CHEMPUR
BTB14083.250 BTB14083.1
CHMPBTB14083.250EA 0 EUR
CHMPBTB14083.250 MAYBBTB14083.1
5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formel: C₄HBrCl₂N₂
Molecular Weight: 227.87 g/mol
Siedepunkt: 288
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1.781 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00127818
CAS-Nummer: 36082-50-5
UN: 2923
ADR: 8 III