3-Bromfuran
Lieferant: Thermo Scientific
CC02110.1 CC02110EA CC02110.50
MAYBCC02110.1EA 0 EUR
MAYBCC02110.1 MAYBCC02110EA MAYBCC02110.50
3-Bromfuran
3-Bromofuran
Formel: C₄H₃BrO
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00005347
CAS-Nummer: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6