3-Pyridinylmethanol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, Pyridin-3-methanol

CC04109.1 CC04109.10 CC04109.50
MAYBCC04109.1EA 0 EUR
MAYBCC04109.1 MAYBCC04109.10 MAYBCC04109.50
3-Pyridinylmethanol
3-Pyridylmethanol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,1357 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006407
CAS-Nummer: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Merck Index: 12,06614

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR