5-Isoxazolcarbonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
CC10302.250
CC10302DA
MAYBCC10302.250EA
0
EUR
MAYBCC10302.250
MAYBCC10302DA
5-Isoxazolcarbonylchlorid
5-Isoxazolcarbonylchlorid
Formel:
C₄H₂ClNO₂ Molecular Weight: 131,52 g/mol Siedepunkt: 74…76 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00067868 CAS-Nummer: 62348-13-4 UN: 3265 ADR: 8,II |