2-Thiophencarbaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiophen-2-carboxaldehyd, Thiophen-2-carbaldehyd, 2-Thiophencarboxaldehyd
CC13004.1
CC13004.10
MAYBCC13004.1EA
0
EUR
MAYBCC13004.1
MAYBCC13004.10
2-Thiophencarbaldehyd
2-Thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₄OS Molecular Weight: 112,15 g/mol Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ? 10 °C Dichte: 1,2264 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 78 °C |
MDL:
MFCD00005429 CAS-Nummer: 98-03-3 EINECS: 202-629-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...