2-Thiophenmethanol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)thiophen, Thiophen-2-methanol, 2-Thienylmethanol
CC13009.1 CC13009.10 CC13009.50
MAYBCC13009.1EA 0 EUR
MAYBCC13009.1 MAYBCC13009.10 MAYBCC13009.50
2-Thiophenmethanol
2-Thiophenmethanol
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,206 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005454
CAS-Nummer: 636-72-6
EINECS: 211-264-3