3-Thenoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Thiophen-3-carbonsäure, 3-Thiophencarbonsäure
CC13101DA CC13101EA CC13101EE
MAYBCC13101DAEA 0 EUR
MAYBCC13101DA MAYBCC13101EA MAYBCC13101EE
3-Thenoesäure
3-Thenoesäure
Formel: C₅H₄O₂S
Molecular Weight: 128,15 g/mol
Schmelzpunkt: 137 °C
MDL: MFCD00005467
CAS-Nummer: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415