(Benzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Gefahr
Synonyme: Benzyltriphenylphosphonium chloride
CD00117.250 CD00117.1
CHMPCD00117.250EA 0 EUR
CHMPCD00117.250 MAYBCD00117.1
(Benzyl)triphenylphosphoniumchlorid
(Benzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel: C₂₅H₂₂ClP
Molecular Weight: 388,88 g/mol
Schmelzpunkt: 345…347 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011913
CAS-Nummer: 1100-88-5
EINECS: 214-154-3
UN: 3464
ADR: 6.1,II