ω-Brom-4-methylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
α-Brom-4-methylacetophenon, 2-Brom-4'-methylacetophenon, Brommethyl-p-methylphenylketon, 4-Methylphenacylbromid
CD00282
CD00282.0005
CD00282.1
CD00282EA
CD00282EE
MAYBCD00282EA
0
EUR
MAYBCD00282
MAYBCD00282.0005
MAYBCD00282.1
MAYBCD00282EA
MAYBCD00282EE
ω-Brom-4-methylacetophenon
ω-Brom-4-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉BrO Molecular Weight: 213.07 g/mol Siedepunkt: 105 °C (0.1 mmHg) Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000203 CAS-Nummer: 619-41-0 EINECS: 210-595-0 |