(Methyl)triphenylphosphoniumiodid
Lieferant: Thermo Scientific
CD03492.1 CD03492.10 CD03492.50
MAYBCD03492.1EA 0 EUR
MAYBCD03492.1 MAYBCD03492.10 MAYBCD03492.50
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid
Formel: C₁₉H₁₈IP
Schmelzpunkt: 193…194 °C
MDL: MFCD00066175
CAS-Nummer: 2065-66-9
EINECS: 218-178-5
UN: 3464
ADR: 6.1,III