3-Chlor-4-methylphenylisocyanat

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Isocyansäure(3-chlor-4-methylphenyl)ester

CD11311.1 CD11311.10 CD11311.50
MAYBCD11311.1EA 0 EUR
MAYBCD11311.1 MAYBCD11311.10 MAYBCD11311.50
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,59 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23,5 °C
Dichte: 1,224 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013858
CAS-Nummer: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 2236
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR